Merck
BR709109
BRAND® disposable BLAUBRAND® micropipettes, intraEND
volume 10 μL
Synonim(y):
Micropipettes, Pipettes, intraEND
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
DE-M marking, To Contain
opakowanie
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
pkg of (4 boxes of 250)
producent / nazwa handlowa
BRAND 709109
Długość
32 mm
pojemność
10 μL
10 μL
Opis ogólny
DE-M marking certified for volumes greater than 5 μl. Volume defined by end-to-end filling. Calibrated to contain (TC, In).
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1