Merck
B54800
Sigma-Aldrich
Tetrazolium Blue Chloride
Synonim(y):
3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), BTC, Blue Tetrazolium chloride, TZ
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H32Cl2N8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
727.64
Beilstein:
3894077
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
mp
255 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
254 nm
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccccc7)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H32N8O2.2ClH/c1-49-37-27-31(23-25-35(37)47-43-39(29-15-7-3-8-16-29)41-45(47)33-19-11-5-12-20-33)32-24-26-36(38(28-32)50-2)48-44-40(30-17-9-4-10-18-30)42-46(48)34-21-13-6-14-22-34;;/h3-28H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
MUUHXGOJWVMBDY-UHFFFAOYSA-L
zastąpiony przez
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3