B104256
Butyrylthiocholine iodide
98%
Synonim(y):
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide butyrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
171-174 °C (lit.)
ciąg SMILES
[I-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NOS.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3