Kluczowe dokumenty
A28708
Allyl alcohol
99%
Synonim(y):
2-Propen-1-ol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
23.8 mmHg ( 25 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
712 °F
granice wybuchowości
18 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
tw
96-98 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
gęstość
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
Klucz InChI
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?