Merck
97285
Z-D-Tyr-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Z-D-tyrosine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6071009
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO5/c19-14-8-6-12(7-9-14)10-15(16(20)21)18-17(22)23-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15,19H,10-11H2,(H,18,22)(H,20,21)/t15-/m1/s1
InChI key
MCRMUCXATQAAMN-OAHLLOKOSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)