Merck
95998
Sigma-Aldrich
Z-Asp-OMe
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
N-Cbz-L-aspartic acid α-methyl ester, Z-L-Aspartic acid 1-methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.26
Beilstein:
4813538
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (TLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H15NO6/c1-19-12(17)10(7-11(15)16)14-13(18)20-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,14,18)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
MFFFBNAPQRDRQW-JTQLQIEISA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3