Merck
94703
Sigma-Aldrich
(−)-(R)-Fmoc-4-thiazolidinecarboxylic acid
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
(−)-Fmoc-L-thiaproline, Fmoc-Thi-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.41
Beilstein:
9349047
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −71±3°, c = 1% in DMF
mp
153-158 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1CSCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3