935654
Tris(trimethylsilyl) borate
≥99.5%, battery grade
Synonim(y):
Boric acid tris(trimethylsilyl) ester, TMSB, Tris(trimethylsiloxy)borane, Tris(trimethylsiloxy)boron
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
opis
Application: Battery manufacturing
Próba
≥99.5%
Postać
(Colorless liquid)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.386 (lit.)
tw
186 °C (lit.)
186 °C
mp
-35 °C
gęstość
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OB(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27BO3Si3/c1-14(2,3)11-10(12-15(4,5)6)13-16(7,8)9/h1-9H3
Klucz InChI
YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
TMSB also has catalytic properties, which make it useful in organic synthesis reactions and as a reagent in the manufacturing of pharmaceuticals and other chemicals.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup