Merck
931608
Sigma-Aldrich
[3-(2,4,6-Trimethylbenzyl)-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolylidene]silver chloride
greener alternative
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H36AgClN2
Masa cząsteczkowa:
531.91
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
powder
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
[3-(2,4,6-Trimethylbenzyl)-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolylidene]silver chloride is an NHC catalyst bearing a highly hindered and flexible unsymmetrical NHC ligand for hydrofunctionalization reactions. This catalyst can be used in hydroelement additions, element-element additions, carbo-element additions, hydrations, hydroaminations, hydroarylations, hyroalkoxylations, hydrocarboxylations, cyclizations, hydrofluorinations, as well as a variety of combined processes using tandem reactions.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)