Merck
93123
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-bromo-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid, Boc-4-bromo-D-β-phenylalanine
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -46.0±2.0°, c = 1 in ethanol
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C14H18BrNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(8-12(17)18)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
ZAMLGGRVTAXBHI-NSHDSACASA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)