Merck
91678
Sigma-Aldrich
N-(4-Hydroxybutyl)trifluoroacetamide
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
4-(Trifluoroacetamido)-1-butanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.14
Beilstein:
6644043
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413
gęstość
1.262 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
O=C(NCCCCO)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H10F3NO2/c7-6(8,9)5(12)10-3-1-2-4-11/h11H,1-4H2,(H,10,12)
Klucz InChI
LZUDPIMZEXACCH-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Building block to introduce a 4-aminobutyl residue in a daunomycinone giving optimal intercalation with DNA[1]; Protecting group in phosphodiesters; cleavage occurs by cyclo-de-esterification[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A. Wilk et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62, 6712-6712 (1997)
Zoltán Dienes et al.
The Journal of organic chemistry, 61(20), 6958-6970 (1996-10-04)
The BF(3).Et(2)O-promoted Diels-Alder addition of 1-acetylvinyl RADO(Et)-ate (RADO(Et)-ate = 3-ethyl-2-oxo-6,8-dioxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-7-exo-carboxylate) to 1-(dimethoxymethyl)-2,3,5,6-tetramethylidene-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane led to one major monoadduct that added to 1,2-didehydrobenzene and was converted into (-)-4-demethoxy-7-deoxydaunomycinone and (2R)-12-acetoxy-2-acetyl-5-(bromomethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthacen-2-yl RADO(Et)-ate. The latter compound was used to construct (8R)-8-acetyl-6,8-dihydroxy-11-[[(3'-[(aminopropyl)oxy]-, -4'-[(aminobutyl)oxy], and -5'-[(aminopentyl)oxy]methyl]-7,8,9,10-tetrahydronaphthacene-5,12-dione