900827
t-Butylammonium bromide
≥98%
Synonim(y):
2-Methyl-2-propanamine hydrobromide, 2-Methylpropan-2-amine hydrobromide, 2-Methylpropan-2-aminium bromide, tert-Butylammonium bromide, Greatcell Solar®
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Postać
powder or crystals
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
InChI
1S/C4H11N.BrH/c1-4(2,3)5;/h5H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
CQKAPARXKPTKBK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.