Merck
88743
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(SP)-2-[Di(1-naphthyl)phosphino]ferrocenyl}ethyldi-tert-butylphosphine
≥97%
Synonim(y):
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-(di-1-naphthalenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J216-1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H44FeP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
642.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97%
Postać
powder
czystość optyczna
ee: ≥99%
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3cccc4ccccc34)c5cccc6ccccc56)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C35H39P2.C5H5.Fe/c1-25(37(34(2,3)4)35(5,6)7)28-21-14-24-31(28)36(32-22-12-17-26-15-8-10-19-29(26)32)33-23-13-18-27-16-9-11-20-30(27)33;1-2-4-5-3-1;/h8-25H,1-7H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
Klucz InChI
ZXFGVYYAQJHRID-KHZPMNTOSA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)