Merck
88508
Sigma-Aldrich
Bis[tris(3-(heptadecafluorooctyl)phenyl)phosphine]palladium(II) dichloride
≥95% (31P-NMR)
Synonim(y):
Bis[tris(3-(perfluorooctyl)phenyl)phosphine]palladium(II) dichloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C84H24Cl2F102P2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3210.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95% (31P-NMR)
ciąg SMILES
Cl[Pd]Cl.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)c1cccc(c1)P(c2cccc(c2)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3cccc(c3)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)c4cccc(c4)P(c5cccc(c5)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c6cccc(c6)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Zastosowanie
Catalyst for Stille and Suzuki couplings in Fluorous Biphase Systems (FBS)
Inne uwagi
Perfluoro-tagged Pd complexes as catalysts for Stille couplings in a fluorous biphase system, palladium-catalyzed Suzuki couplings.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T. Osswald et al.
Tetrahedron Letters, 42, 2965-2965 (2001)
S. Schneider et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 112, 4293-4293 (2000)
S. Schneider et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)