852279
2′-Deoxyinosine
99%
Synonim(y):
9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)hypoxanthine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
powder
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O4/c15-2-6-5(16)1-7(18-6)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)17/h3-7,15-16H,1-2H2,(H,11,12,17)/t5-,6+,7+/m0/s1
Klucz InChI
VGONTNSXDCQUGY-RRKCRQDMSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3