Merck
81535
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-Br
suitable for peptide synthesis, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g Br loading
Synonim(y):
(2-Bromoethyl)polystyrene
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
zakres etykietowania
0.8-1.2 mmol/g Br loading
macierz
crosslinked with 1% DVB
wielkość cząstki
500-560 μm
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Brominated polystyrene is a core matrix for the preparation of various functionalized polystyrene resins for solid phase peptide synthesis (SPPS) and solid phase organic synthesis (SPOS).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)