Merck
809004
Sigma-Aldrich
4-Methylvaleric-d11 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
4-Methylpentanoic-d11 acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D11HO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Postać
liquid
przesunięcie masy
M+11
ciąg SMILES
OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D
Klucz InChI
FGKJLKRYENPLQH-KUXNVAAFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3