Kluczowe dokumenty
807575
Sigma-Aldrich
Silver nanospheres
40 nm avg. part. size, 1 mg/mL in water, BPEI functionalized
About This Item
Kod UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
Formularz
nanospheres
stężenie
1 mg/mL in water
śr. rozm. cząst.
40 nm
λmaks.
420 nm
grupa funkcyjna
BPEI
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications. Additionally, silver nanoparticles have an optical color that is a function of the silver nanoparticle′s size and shape. The strong coupling of silver nanoparticles to specific wavelengths of incident light can be utilized to develop ultrabright reporter molecules, highly efficient thermal absorbers, and nanoscale “antennas” that can amplify the strength of the local electromagnetic field.
Uwaga dotycząca przygotowania
Shake well before use.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.