Merck
790370
Sigma-Aldrich
Phloretin-(hydroxyphenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C9H14O5
Masa cząsteczkowa:
280.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](CCC(C2=C(O)C=C(O)C=C2O)=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2/i1+1,2+1,4+1,5+1,9+1,10+1
Klucz InChI
VGEREEWJJVICBM-OPDSVROQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2