Merck
777048
Sigma-Aldrich
2-[(7-{4-[N,N-Bis(4-methylphenyl)amino]phenyl}-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]propanedinitrile
97% (HPLC)
Synonim(y):
DTDCPB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H21N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
483.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97% (HPLC)
Postać
powder
mp
285-290 °C
λmaks.
570 nm in dichloromethane
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)N(c2ccc(C)cc2)c3ccc(cc3)-c4ccc(\C=C(/C#N)C#N)c5nsnc45
InChI
1S/C30H21N5S/c1-20-3-10-25(11-4-20)35(26-12-5-21(2)6-13-26)27-14-7-23(8-15-27)28-16-9-24(17-22(18-31)19-32)29-30(28)34-36-33-29/h3-17H,1-2H3
Klucz InChI
METIWNNPHPBEHP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-((7-{4-[N,N-Bis(4-methylphenyl)amino]phenyl}-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene)propanedinitrile (DTDCPB) is a donor-acceptor molecule which can be used in the fabrication of organic electronic devices such as organic solar cells (OSCs) and organic photovoltaics (OPVs).
Zastosowanie
7.9% efficient vapor-deposited organic photovoltaic cells base on a simple bulk heterojunction
A vacuum-deposited organic solar cell employing this novel donor-acceptor-acceptor (D-A-A) donor molecule; DTDCPB; combined with the electron acceptor C60/ C70 achieved a record-high power conversion efficiency (PCE) of 6.8%.
Device structure:
MoO3 (30nm) / DTDCPB (7nm) / DTDCPB:C70 (40nm) / C70 (7nm) / BCP (10nm) / Ag (150nm)
Device performance:
  • JSC = 13.48 mA/cm2
  • VOC = 0.95 V
  • FF = 0.55
  • PCE = 6.8%
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
7.9% efficient vapor-deposited organic photovoltaic cells based on a simple bulk heterojunction
Yunlong Zou,
Journal of Material Chemistry A, 2, 12397-12402 (2014)
Effect of open-circuit voltage in organic solar cells based on various electron donor materials by inserting molybdenum trioxide anode buffer layer
Ke J, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 133(5), 248-254 (2015)
Vacuum-Deposited Small-Molecule Organic Solar Cells with High Power Conversion Efficiencies by Judicious Molecular Design and Device Optimization
Journal of the American Chemical Society, 134 (2012)
7.9% efficient vapor-deposited organic photovoltaic cells based on a simple bulk heterojunction
Zou Y, et al.
Journal of Material Chemistry A, 2(31), 12397-12402 (2014)
High fabrication yield organic tandem photovoltaics combining vacuum- and solution-processed subcells with 15% efficiency.
Xiaozhou C, et al.
Nature Energy, 3(5), 422-427 (2018)
Produkty
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.