Merck
773573
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,2′:5′,2′′-terthiophene
97%
Synonim(y):
2-Bromo-5,2′:5′,2′′-terthiophene, 5-Bromo-α-terthienyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7BrS3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
135-138 °C
ciąg SMILES
Brc1ccc(s1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H7BrS3/c13-12-6-5-11(16-12)10-4-3-9(15-10)8-2-1-7-14-8/h1-7H
Klucz InChI
HNMURGGRBMOMLO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3