Merck
772399
Sigma-Aldrich
Potassium oleate-15,15,16,16,17,17,18,18,18-d9
98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)3(CH2)3CH2(CH)2(CH2)7COOK
Masa cząsteczkowa:
329.61
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
≥97% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+9
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCC/C=C\CCCCCCC([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C17H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19;/h9-10H,2-8,11-16H2,1H3,(H,18,19);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1D3,2D2,3D2,4D2;
Klucz InChI
MJHINQPJADQEMD-JADBTTGWSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3