Merck
767980
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
97%
Synonim(y):
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methyl-3-pyridinamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
71-74 °C
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
Klucz InChI
PLSMBLIGZJWLEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3