Merck
766011
Sigma-Aldrich
8-Bromoinosine
95%
Synonim(y):
8-Bromo-9-β-D-ribofuranosyl-6H-purin-6-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11BrN4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
mp
180-190 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2c(Br)nc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H11BrN4O5/c11-10-14-4-7(12-2-13-8(4)19)15(10)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H,12,13,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Klucz InChI
XCAXTILLADBPII-UUOKFMHZSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)