760943
Poly(ethylene glycol), 8 acetylene dendron, generation 2
average Mn 21,000
About This Item
opis
acetylene surface groups
Postać
solid
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 20,000 (n~450; esterified with 8 acetylene groups)
Mn 16,000-21,000 (by NMR)
average Mn 21,000
Właściwości
generation 2
liczba grup powierzchniowych
8
temp. przejścia
Tm 56-60 °C
Mw/Mn
≤1.4
grupa funkcyjna
alkyne
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3