Merck
758094
Sigma-Aldrich
2-Hydrazinopyrimidine hydrate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.12 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
110-115 °C
ciąg SMILES
NNc1ncccn1
InChI
1S/C4H6N4/c5-8-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,5H2,(H,6,7,8)
Klucz InChI
QDGHXQFTWKRQTG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3