Merck
750352
Sigma-Aldrich
3-(Fmoc-amino)benzonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H16N2O2
Masa cząsteczkowa:
340.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
165-170 °C
grupa funkcyjna
Fmoc
ciąg SMILES
O=C(Nc1cccc(c1)C#N)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H16N2O2/c23-13-15-6-5-7-16(12-15)24-22(25)26-14-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-12,21H,14H2,(H,24,25)
Klucz InChI
SMYGNDZAWDSFSD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3