Merck
749605
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylsilyl)pyridine
95%
Synonim(y):
PyDipSiH, Pyridyldiisopropylsilane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496
gęstość
0.917 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)[SiH](C(C)C)c1ccccn1
InChI
1S/C11H19NSi/c1-9(2)13(10(3)4)11-7-5-6-8-12-11/h5-10,13H,1-4H3
Klucz InChI
XPUAXJBYLPPFKA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent commonly used in acyloxylation reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
84.4 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Natalia Chernyak et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(24), 8270-8272 (2010-06-01)
A new general and easily installable silicon-tethered pyridyl-containing directing group (PyDipSi) that allows for highly efficient and regioselective Pd-catalyzed ortho C-H acyloxylation of arenes has been developed. It has also been demonstrated that this directing group can efficiently be removed
The Pyridyldiisopropylsilyl Group: A Masked Functionality and Directing Group for Monoselective ortho-Acyloxylation and ortho-Halogenation Reactions of Arenes
Huang, C.; et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353, 1285-1305 (2011)