Merck
744417
Sigma-Aldrich
Phenyl cyanate solution
~20 wt. % in dichloromethane, ≥90% (GC)
Synonim(y):
Cyanatobenzene solution, Cyanic acid phenyl ester solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
Beilstein:
507925
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥90% (GC)
Formularz
liquid
stężenie
~20 wt. % in dichloromethane
gęstość
~1.27 g/mL at 20 °C
grupa funkcyjna
cyanate
phenoxy
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N#COc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Klucz InChI
CWHFDTWZHFRTAB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)