Key Documents
742619
tert-Amyl methyl ether
produced by INEOS Oligomers, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
METHOXYPENTANE™, 1,1-Dimethylpropyl methyl ether, Methyl 2-methyl-2-butyl ether, Methyl tert-pentyl ether, TAME
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
zanieczyszczenia
≤0.01% benzene
≤0.02% water
≤0.50% sum of C5-hydrocarbons
≤0.50% sum of C7-ethers
≤0.60% tert-amyl alcohol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.389 (lit.)
n20/D 1.3896
tw
85-86 °C (lit.)
gęstość
0.76-0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)(C)OC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
HVZJRWJGKQPSFL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Identification of environmental hazards of gasoline oxygenate tert-amyl methyl ether (TAME).: This study evaluates the environmental risks associated with the use of tert-Amyl methyl ether (TAME) as a gasoline oxygenate. The research highlights potential hazards to environmental and human health, underscoring the need for careful assessment and regulation of TAME use in fuels. (Huttunen et al., 1997).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup