Merck
736961
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine
97%
Synonim(y):
2-Chloro-5-nitro-3-picoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
45-50 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(cnc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-5(9(10)11)3-8-6(4)7/h2-3H,1H3
Klucz InChI
OSIOIGXJUZTWRI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3