Merck
73466
Sigma-Aldrich
(RP,R′P)-1,1′-Bis(dicyclohexylphosphino)-2,2′-bis[(S)-α-(dimethylamino)benzyl]ferrocene
≥97%
Synonim(y):
(1S,1′S)-1,1′-Bis(dicyclohexylphosphino)-2,2′-bis[(S)-(dimethylamino)phenylmethyl]ferrocene (acc to CAS), Mandyphos SL-M002-2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H74FeN2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
844.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97%
Postać
powder
czystość optyczna
ee: ≥99%
ciąg SMILES
[Fe].CN(C)[C@H]([C]1[CH][CH][CH][C]1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c4ccccc4.CN(C)[C@H]([C]5[CH][CH][CH][C]5P(C6CCCCC6)C7CCCCC7)c8ccccc8
InChI
1S/2C26H37NP.Fe/c2*1-27(2)26(21-13-6-3-7-14-21)24-19-12-20-25(24)28(22-15-8-4-9-16-22)23-17-10-5-11-18-23;/h2*3,6-7,12-14,19-20,22-23,26H,4-5,8-11,15-18H2,1-2H3;/t2*26-;/m00./s1
Klucz InChI
OMHGSRQJSWIMDO-FKMBXMNYSA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)