Merck
732966
Sigma-Aldrich
7-Bromochromone-2-carboxylic acid
Synonim(y):
7-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 7-Bromo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5BrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
252-256 °C
ciąg SMILES
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(Br)cc2O1
InChI
1S/C10H5BrO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
Klucz InChI
VACMFRPTBQYGGH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)