Merck
731390
Sigma-Aldrich
2-fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
95%
Synonim(y):
2-fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5FIN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
38-42 °C
ciąg SMILES
Cc1cnc(F)c(I)c1
InChI
1S/C6H5FIN/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
ANOOZLFFCNANTR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3