Merck
729515
Sigma-Aldrich
Cholesteryl-26,26,26,27,27,27-d6 linoleate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45D6H70O2
Masa cząsteczkowa:
655.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+6
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C45H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7-10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1/i2D3,3D3
Klucz InChI
NAACPBBQTFFYQB-UVNWTDATSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)