Merck
728446
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorobutyl)morpholine hydrochloride
97.0-103.0% (T)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16ClNO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.13
Beilstein:
3687970
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97.0-103.0% (T)
Postać
crystals
ciąg SMILES
Cl.ClCCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H16ClNO.ClH/c9-3-1-2-4-10-5-7-11-8-6-10;/h1-8H2;1H
Klucz InChI
GVGLBMSAGIOHOA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3