Merck
727342
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminononane
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonim(y):
(S)-2-Nonylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
produced by BASF
Próba
≥98.5% (GC)
99%
Postać
liquid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.5%
ciąg SMILES
CCCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C9H21N/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9H,3-8,10H2,1-2H3/t9-/m0/s1
Klucz InChI
ALXIFCUEJWCQQL-VIFPVBQESA-N
Informacje prawne
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)