Merck
723401
Sigma-Aldrich
S-Methyl-13C methanethiosulfonate
97 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
S-Methyl-13C thiomethanesulfonate, MMTS-13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SO2S13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
97 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
Postać
liquid
metody
bio NMR: suitable
tw
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
1.347 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)S[13CH3]
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3/i1+1
Klucz InChI
XYONNSVDNIRXKZ-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup