Merck
723207
Sigma-Aldrich
Dipentaerythritol hexakis(2-bromoisobutyrate)
Synonim(y):
6f-BiB, Hexafunctional 2-bromoisobutyrate, Hexafunctional initiator
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H52Br6O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1148.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
mp
124-134 °C
ciąg SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCC(COCC(COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C34H52Br6O13/c1-27(2,35)21(41)48-15-33(16-49-22(42)28(3,4)36,17-50-23(43)29(5,6)37)13-47-14-34(18-51-24(44)30(7,8)38,19-52-25(45)31(9,10)39)20-53-26(46)32(11,12)40/h13-20H2,1-12H3
Klucz InChI
QZIIQQIGYHRTNR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator for the creation of hexafunctional polymers.[1][2][3]
Polymerization will occur at six sites creating a six-arm star polymer.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Coessens, V.; Pintauer, T.; Matyjaszewski, K.
Progress in Polymer Science, 26, 337-337 (2001)
Atom transfer radical polymerization.
K Matyjaszewski et al.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)
"Green" atom transfer radical polymerization: from process design to preparation of well-defined environmentally friendly polymeric materials.
Nicolay V Tsarevsky et al.
Chemical reviews, 107(6), 2270-2299 (2007-05-29)
Produkty
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
ATRP jest skuteczną metodą precyzyjnej syntezy polimerów o kontrolowanej masie cząsteczkowej i wysokiej funkcjonalności końca łańcucha.
Protokoły
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.