Merck
719730
Sigma-Aldrich
5-(Tributylstannyl)pyrimidine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H30N2Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515
tw
134-138 °C/2 mmHg
gęstość
1.117 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cncnc1
InChI
1S/C4H3N2.3C4H9.Sn/c1-2-5-4-6-3-1;3*1-3-4-2;/h2-4H;3*1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
QRDQHTJNKPXXRQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3