Merck
718785
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-carboxyphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
3-Borono-5-bromobenzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BBrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
Postać
solid
mp
152-158 °C
ciąg SMILES
OB(O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BBrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,(H,10,11)
Klucz InChI
CWBLIPMCDMSOFX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3