Merck
71334
Sigma-Aldrich
Sodium 1-butanethiolate
technical, ≥95.0% (RT)
Synonim(y):
1-Butanethiol sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH2SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
Beilstein:
3594199
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (RT)
Postać
powder
ciąg SMILES
CCCCS[Na]
InChI
1S/C4H10S.Na/c1-2-3-4-5;/h5H,2-4H2,1H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
VTLWRSNWWLIJTQ-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Salts of alkanethiols are versatile intermediates for the synthesis of various thiol esters and thioethers. In contrast to the stenchy gaseous or liquid thiols, the salts are easy to handle solids.; Alkanethiolates are strong nucleophiles and thus efficient reagents for SN2 type dealkylations of hindered esters and lactones; Cleavage of aryl methyl ethers
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
P.A. Bartlett et al.
Tetrahedron Letters, 4459-4459 (1970)
L. Testaferri et al.
Synthesis, 751-751 (1983)
G.I. Feutrill et al.
Tetrahedron Letters, 1327-1327 (1970)
W.R. Vaughan et al.
The Journal of Organic Chemistry, 27, 739-739 (1962)
Late acute, delayed neurotoxic and cholinergic effects of S,S,S-tributyl phosphorotrithioite (Merphos) in hens.
M B Abou-Donia et al.
Toxicology and applied pharmacology, 53(3), 439-457 (1980-05-01)