Merck
712175
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-3-(4-tert-butoxyphenyl)propionic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
Synonim(y):
L-Azidotyrosine tert-butyl ether cyclohexylammonium salt, N3-Tyr(OtBu)-OH CHA salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N3O3 · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (CE)
Postać
crystals
aktywność optyczna
[α]/D -48.0±2.0°, c = 1 in methanol
skład
carbon, 62.3-63.6%
nitrogen, 15.1-15.8%
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1CCCCC1.CC(C)(C)Oc2ccc(C[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O)cc2
InChI
1S/C13H17N3O3.C6H13N/c1-13(2,3)19-10-6-4-9(5-7-10)8-11(12(17)18)15-16-14;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,17,18);6H,1-5,7H2/t11-;/m0./s1
Klucz InChI
BCKBVMJKEBFWBB-MERQFXBCSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)