Merck
708283
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2,3-thiophenedicarboxaldehyde
97%
Synonim(y):
5-Fluoro-thiophene-2,3-dicarbaldehyde
Wybierz wielkość
500 MG
1280,00 zł
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1280,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3FO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
crystals (fibrous)
mp
41-44 °C
ciąg SMILES
Fc1cc(C=O)c(C=O)s1
InChI
1S/C6H3FO2S/c7-6-1-4(2-8)5(3-9)10-6/h1-3H
Klucz InChI
UHZWVDHHMHBMDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)