Merck
708194
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-fluoropropionic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4BrFO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466
gęstość
1.954 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OC(=O)C(Br)CF
InChI
1S/C3H4BrFO2/c4-2(1-5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
Klucz InChI
FBPUCVAAEPPEMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter