Merck
707694
Sigma-Aldrich
3-(Di-tert-butylphosphonium)propane sulfonate
97%
Synonim(y):
DTBPPS
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H25O3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
132 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(CCCS(O)(=O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H25O3PS/c1-10(2,3)15(11(4,5)6)8-7-9-16(12,13)14/h7-9H2,1-6H3,(H,12,13,14)
Klucz InChI
JPNPRWMRUCIEMN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Air stable, water soluble phosphine ligand used in palladium catalyzed cross-coupling reactions
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brown, W. S. et al.
Synthesis, 1965-1965 (2008)