Merck
707007
Sigma-Aldrich
(1,10-Phenanthroline)bis(triphenylphosphine)copper(I) nitrate dichloromethane adduct
95%
About This Item
Wzór liniowy:
[Cu(C12H8N2)[P(C6H5)3]2]NO3 · 1/2CH2Cl2
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
mp
202-204 °C
ciąg SMILES
[Cu+].[Cu+].ClCCl.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.c4cnc5c(c4)ccc6cccnc56.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12.c%13ccc(cc%13)P(c%14ccccc%14)c%15ccccc%15.c%16ccc(cc%16)P(c%17ccccc%17)c%18ccccc%18
InChI
1S/4C18H15P.2C12H8N2.CH2Cl2.2Cu.2NO3/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;2-1-3;;;2*2-1(3)4/h4*1-15H;2*1-8H;1H2;;;;/q;;;;;;;2*+1;2*-1
Klucz InChI
JPYCIEWKXHWRBU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2