Merck
701459
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-iodo-3-nitropyridine
97%
Synonim(y):
5-Iodo-3-nitropyridin-2-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3IN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
252-256 °C
ciąg SMILES
Oc1ncc(I)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3IN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
Klucz InChI
JCNPQYWDKONAFU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3