Merck
699926
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
powder
mp
155-160 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,(H,10,11)
Klucz InChI
XMEQDAIDOBVHEK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain up to 5.0 wt. % water
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3