Merck
698210
Sigma-Aldrich
2-Formylphenylboronic acid MIDA ester
97%
Synonim(y):
2-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12BNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
224-229 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2C=O
InChI
1S/C12H12BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-5-3-2-4-9(10)8-15/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
QWSWQNRMPQJHFH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)